Beskrivning
Spara tid med snabb provbehandling av Thermo Scientific MicroCL 21 mikrocentrifuger, ger produktivitet, mångsidighet, säkerhet och bekvämlighet i ett kompakt, lättanvänt labbinstrument. lätta mikrocentrifugrotorer är designade för att ge acceleration upp till 21 100x g på så lite som 12 sekunder.
Funktioner
- Exceptionell acceleration på upp till 21 000xg på så lite som 12 sekunder
- Välj mellan 7 valfria mikrocentrifugrotorer för att hitta den perfekta passformen för din applikation
- Enastående korrosionsbeständighet med lätta konstruerade polymerrotorer
- Standardrotor kör 24 mikrocentrifugrör i en enda rad, från 1,5 till 2,0 ml rör till mini-preps och spin-kolonner
- Ergonomisk rotoröppning och stängning med ett klick, samt transparent design för ökad säkerhet och bekvämlighet med Thermo Scientific ClickSeal lock för bioinneslutning
- Eliminera behovet av adaptrar med unik dubbelradsrotor
- Förenkla driften med intuitiva kontroller, lättlästa displayer och snabb stängning av centrifuglocket med ett klick
- Elegant, lätt, utrymmesbesparande design
- Hållbar och lätt att rengöra och underhålla
- Tyst prestanda främjar en säker, stressfri miljö
- Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna, inklusive 98/79/EC In vitro diagnostisk direktiv
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 24 x 1.5/2 mL |
| Max. Hastighet | 14,800 rpm |
| Max. RCF | 21,100 x g |
| Bullernivå | 56 dB(A) |
| Certifikat och efterlevnad | CSA, CE, IVD |
| Inkluderar | Dubbel rad 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock |
| Beskrivning | MicroCL 21 Centrifuge, Ventilerad |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Garanti | 2 år |
| Kylt | Nej |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.