Beskrivning
Accelerera rutinmässiga provberedningsprocesser upp till 17 000 xg med vår standardmikrocentrifug. När vår Thermo Scientific MicroCL är kopplat till vårt omfattande urval av mikrocentrifugrotorer, dessa mikrocentrifuger erbjuder produktivitet, mångsidighet, säkerhet och bekvämlighet i ett kompakt, lättanvänt labbinstrument.
Stöd dina behov av separation av mikrovolymer med:
- Prestanda upp till 17 000 x g med snabb acceleration och retardation.
- Välj mellan 7 valfria mikrocentrifugrotorer för att hitta den perfekta passformen för din applikation:
- Enastående korrosionsbeständighet med lätta konstruerade polymerrotorer.
- Standardrotor kör 24 mikrocentrifugrör i en enda rad, från 1,5 till 2,0 ml rör till mini-preps och spin-kolonner.
- Ergonomisk rotoröppning och stängning med ett klick, samt transparent design för ökad säkerhet och bekvämlighet med Thermo Scientific ClickSeal lock för bioinneslutning.
- Eliminera behovet av adaptrar med unik dubbelradsrotor.
- Förenkla driften med intuitiva kontroller, lättlästa displayer och snabb stängning av centrifuglocket med ett klick.
- Elegant, lätt, platsbesparande design.
- Hållbar och lätt att rengöra och underhålla.
- Tyst prestanda främjar en säker, stressfri miljö.
- Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna, inklusive 98/79/EC In vitro-diagnostikdirektivet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 24 x 1.5/2 mL |
| Max. Hastighet | 13,300 rpm |
| Max. RCF | 17,000 x g |
| Bullernivå | 56 dB(A) |
| Certifikat och efterlevnad | CSA, CE, IVD |
| Inkluderar | Dubbel rad 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock |
| Beskrivning | MicroCL 17 Centrifuge, Ventilerad |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Garanti | 2 år |
| Kylt | Nej |
| Visa mer |