Läs mer
Thermo Scientific™ MicroCL 17 mikrocentrifug
Produktkod. p-811125 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Inkluderar:
24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock
Dubbel rad 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock
Hematokritrotor
Beskrivning:
MicroCL 17 Centrifuge, Ventilerad
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Inkluderar Beskrivning Förpackningsstorlek
15975701 230 V 50/60 Hz Dubbel rad 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock MicroCL 17 Centrifuge, Ventilerad -
10274744 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock MicroCL 17 Centrifuge, Ventilerad Varje
10441454 230 V 50/60 Hz Hematokritrotor MicroCL 17 Centrifuge, Ventilerad Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15975701 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75002449
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Idealisk för daglig laboratorieanvändning upp till 17 000 xg, snurra upp till 24 mikrocentrifugrör per körning.
Accelerera rutinmässiga provberedningsprocesser upp till 17 000 xg med vår standardmikrocentrifug. När vår Thermo Scientific MicroCL är kopplat till vårt omfattande urval av mikrocentrifugrotorer, dessa mikrocentrifuger erbjuder produktivitet, mångsidighet, säkerhet och bekvämlighet i ett kompakt, lättanvänt labbinstrument.
Stöd dina behov av separation av mikrovolymer med:
  • Prestanda upp till 17 000 x g med snabb acceleration och retardation.
    • Välj mellan 7 valfria mikrocentrifugrotorer för att hitta den perfekta passformen för din applikation:
    • Enastående korrosionsbeständighet med lätta konstruerade polymerrotorer.
    • Standardrotor kör 24 mikrocentrifugrör i en enda rad, från 1,5 till 2,0 ml rör till mini-preps och spin-kolonner.
    • Ergonomisk rotoröppning och stängning med ett klick, samt transparent design för ökad säkerhet och bekvämlighet med Thermo Scientific ClickSeal lock för bioinneslutning.
    • Eliminera behovet av adaptrar med unik dubbelradsrotor.
  • Förenkla driften med intuitiva kontroller, lättlästa displayer och snabb stängning av centrifuglocket med ett klick.
  • Elegant, lätt, platsbesparande design.
  • Hållbar och lätt att rengöra och underhålla.
  • Tyst prestanda främjar en säker, stressfri miljö.
  • Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna, inklusive 98/79/EC In vitro-diagnostikdirektivet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 24 x 1.5/2 mL
Max. Hastighet 13,300 rpm
Max. RCF 17,000 x g
Bullernivå 56 dB(A)
Certifikat och efterlevnad CSA, CE, IVD
Inkluderar Dubbel rad 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock
Beskrivning MicroCL 17 Centrifuge, Ventilerad
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Garanti 2 år
Kylt Nej
Körtid 1 till 99 min (1 min ökning); HÅLL
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen för mer information)
Mått (HWD) 8,9 x 9,6 x 13,8 tum (22,5 x 24,3 x 35,2 cm)
Nettovikt 23.1lb. (10.5 kg)
Produktlinje Thermo Scientific
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 230 V
Rotor Dubbla rader 18 x 2/0,5 ml rotor med skruvlock
Produkttyp Bänkcentrifug
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur