Läs mer
Thermo Scientific™ mikroCl 17R mikrocentrifug
Produktkod. 10152694 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Inkluderar:
24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock
Beskrivning:
mikroCl 17R centrifug, kyld
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Elektriska krav Inkluderar Beskrivning Förpackningsstorlek
10152694 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock mikroCl 17R centrifug, kyld Varje
1 options
Produktkod. 10152694 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75002455
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utför snabbt mikrovolymprotokoll upp till 17 000x g, med kylning tillgänglig.
Thermo Scientific mikroCl 17R mikrocentrifuger är idealiska för dagligt laboratorieoratorieanvändning och ger enastående processorkraft, unika säkerhetsfunktioner och ett brett utbud av mikrocentrifugrotorer och tillbehör för bearbetning av mikrocentrifugrör, med kylning tillgänglig.
Stöd dina behov av separation av mikrovolymer med:
  • Prestanda upp till 17 000 x g med snabb acceleration och retardation.
  • Kylda versioner erbjuder kylning från rumstemperatur till inställd temperatur på så lite som 9 minuter.
  • Välj mellan 7 valfria mikrocentrifugrotorer för att hitta den perfekta passformen för din applikation:
    • Enastående korrosionsbeständighet med lätta konstruerade polymerrotorer.
    • Standardrotor kör 24 mikrocentrifugrör i en enda rad, från 1,5 till 2,0 ml rör till mini-preps och spin-kolonner.
    • Ergonomisk rotoröppning och stängning med ett klick, samt transparent design för ökad säkerhet och bekvämlighet med Thermo Scientific ClickSeal bioinneslutningslock.
    • Eliminera behovet av adaptrar med unik dubbelradsrotor.
  • Förenkla driften med intuitiva kontroller, lättlästa displayer och snabb stängning av centrifuglocket med ett klick.
  • Elegant, lätt, utrymmesbesparande design.
  • Hållbar och lätt att rengöra och underhålla.
  • Tyst prestanda främjar en säker, stressfri miljö.
  • Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna, inklusive 98/79/EC In vitro-diagnostikdirektivet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 24 x 1.5/2 mL
Max. Hastighet 13,300 rpm
Max. RCF 17,000 x g
Bullernivå 50 dB(A)
Certifikat och efterlevnad CSA, CE, IVD
Inkluderar 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock
Beskrivning mikroCl 17R centrifug, kyld
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Garanti 2 år
Kylt Ja
Körtid 1 till 99 min (1 min ökning); HÅLL
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen för mer information)
Mått (HWD) 12,9 x 11,6 x 17,5 tum (33,0 x 29,5 x 44,5 cm)
Nettovikt 62.0lb. (28.0 kg)
Produktlinje Thermo Scientific
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 230 V
Rotor 24 x 1,5/2 ml Rotor med Clickseal bioinneslutningslock
Produkttyp Bänkcentrifug
Temperaturområde (metriskt) -9 °C till +40 °C