Läs mer
Thermo Scientific™ MicroClick 18 x 5 mikrorörsrotor med fast vinkel för kompakta och 1,6 L och 4 L allmänna centrifuger
Produktkod. 15231026 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
18 x 5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet unitSize
15231026 18 x 5 ml Varje
1 options
Produktkod. 15231026 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75005765
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Minska körtider med hög genomströmning 18-platsers kapacitet för 5,0 ml mikrorör och över 22 000 xg.
Minska körtiderna med hög genomströmning 18-platsers kapacitet för 5,0 ml mikrorör och över 22 000 xg med den nya Thermo Scientific™ MicroClick 18 x 5 mikrorörsrotor med fast vinkel.
Lätt och ergonomisk ClickSeal™ bioinneslutningslock tillåter provvisning.
Säker, tryckknapp Auto-Lock rotorbyte på så lite som 3 sekunder ger:
  • Problemfri montering och demontering av rotorn
  • Inga verktyg krävs
  • Inga komplicerade rotorbytesprocedurer
  • Tydlig åtkomst till kammaren för enkel rengöring
  • Snabbväxling mellan applikationer, från koniska rör till blodrör, från mikrorör till mikroplattor, och flexibiliteten att utvecklas med de förändrade behoven i ditt laboratorium
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall Legend XT, Sorvall Legend XF, Sorvall ST 16, Sorvall ST 40, Multifuge X1, Multifuge X3, Megafuge 16, Megafuge 40, Thermo Scientific SL 16 och SL 40
Beställningsvarningar:
Adaptrar säljs separat. Kontakta återförsäljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning MicroClick 18 x 5 mikrorörsrotor med fast vinkel
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 18 x 5 ml
Max. RCF 24,652 x g
Max. Hastighet 15,000 rpm
Radie (metrisk) 102 mm
Max. Rörlängd 62 mm
Max. Diameter på rör 17 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall Teckenförklaring X1/XT/XF och ST 8/16/40-serien, Thermo Scientific Multifuge X1/X3 och Megafuge 8/16/40-serien, Thermo Scientific SL 8/16/40-serien
Vinkel 45°
Bioinneslutning Ja