Läs mer
Thermo Scientific™ mikroClick 24 x 2 mikrorörsrotor med fast vinkel för Sorvall ST8/ST8R, Megafuge 8/8R och Sl8/Sl8R centrifuger
Produktkod. 15195283 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
24 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15195283 24 x 2 ml Varje
1 options
Produktkod. 15195283 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75005715
 Begränsad artikel
I lager
Utför mikrovolymapplikationer som nukleinsyraberedning vid upp till 16 000 rpm/24 372 x g med Thermo Scientific™ mikroClick 24 x 2 mikrorörsrotor.
Utför mikrovolymapplikationer som nukleinsyraberedning vid upp till 17 850 rpm/30 279 x g med Thermo Scientific™ mikroClick 24 x 2 mikrorörsrotor.
Med autolås rotorbyte, byt från utsvängbar till en mikrorörsrotor på så lite som 3 sekunder med:
  • Problemfri montering och demontering av rotorn
  • Inga verktyg krävs
  • Inga komplicerade rotorbytesprocedurer
  • Tydlig åtkomst till kammaren för enkel rengöring
Biocontainment-rotorlock för handskvänlig, enhandsmanövrering, certifierad av Public Health England, Porton Down, Storbritannien.
Beställningsvarningar:
Ersättningslock för bioinneslutning (75005725) och ersättnings-O-ringar (75003405) säljs separat. Kontakta återförsäljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning mikroClick 24 x 2 fast vinkel mikrorörsrotor
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 24 x 2 ml
Max. RCF 24,372 x g
Max. Hastighet 16,000 rpm
Radie (metrisk) 85 mm
K-faktor 505
Max. Rörlängd 45 mm
Max. Diameter på rör 11 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 och Sl 8 centrifuger
Vinkel 45°
Bioinneslutning Ja
Visa mer Visa mindre
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.