Läs mer
Thermo Scientific™ mikroClick 30 x 2 fast vinkel mikrorörsrotor
Produktkod. 15165253 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
30 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15165253 30 x 2 ml Varje
1 options
Produktkod. 15165253 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75005719
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför mikrovolymapplikationer som nukleinsyraberedning vid upp till 14 000 rpm/21 693 x g med Thermo Scientific™ mikroClick 30 x 2 fast vinkel mikrorörsrotor.
Utför mikrovolymapplikationer som nukleinsyraberedning vid upp till 14 000 rpm/21 694 x g med Thermo Scientific™ mikroClick 30 x 2 fast vinkel mikrorörsrotor.
Maximera kapaciteten för 2 ml mikrorör med denna rotor, designad med en förlängd hals för att rymma 30 nukleinsyrafilterkolonner.
Med autolås rotorbyte, byt från utsvängbar till en mikrorörsrotor på så lite som 3 sekunder med:
  • Problemfri installation och demontering av rotorn:
  • Inga verktyg krävs
  • Inga komplicerade rotorbytesprocedurer
  • Tydlig åtkomst till kammaren för enkel rengöring
Tillsammans med säkerheten hos Thermo Scientific™ ClickSeal™ bioinneslutningslock, certifierade av Public Health England, Porton Down, Storbritannien.
Beställningsinformation:
Ersättningslock för bioinneslutning (75005730) och ersättnings-O-ringar (75005726) och adaptrar säljs separat. Kontakta återförsäljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning mikroClick 30 x 2 fast vinkel mikrorörsrotor
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 30 x 2 ml
Max. RCF 21,693 x g
Max. Hastighet 14,000 rpm
Radie (metrisk) 99 mm
K-faktor 543
Max. Rörlängd 45 mm
Max. Diameter på rör 11 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific ST8, Megafuge 8, SL 8 och allmänna X4, X1 Pro och ST4, ST1 Plus Centrifuger
Vinkel 45°
Bioinneslutning Ja