Läs mer
Abnova™ Micrococcal nuclease (S. aureus)
Produktkod. 16151820
Kvantitet:
15,000 U
Produktkod. 16151820
Brand: Abnova™ P5291.15000Units
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Used for Enzyme
#REF!
Specifikationer
För användning med (applikation) Enzyme Activity
Molekylvikt (g/mol) 16.8kDa
Namn Micrococcal nuclease (S. aureus)
Beredningsmetod Native protein chromatographically purified from Staphylococcus aureus (Strain Foggi)
Kvantitet 15,000 U
Förvaringskrav Store at 4°C.
Regulatorisk status RUO
Vanligt namn MICROCOCCAL
Analyser Micrococcal Nuclease Assay; Elucidation of nucleic acid and oligonucleotide sequence studies.
Biologisk aktivitet ≥6,000 units per mg protein. One Unit corresponds to a change in optical density of 1.0 at 260nm at 37°C, pH 8.0, using DNA as the substrate.
Art Staphylococcus species
Protein Tag None
Uttryckssystem Native protein chromatographically purified from Staphylococcus aureus (Strain Foggi)
Form Lyophilized