Läs mer
Thermo Scientific™ Mikrokockernukleas (300 U/μ L)
Produktkod. 10848990 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
8 000 enheter
Förpackningsstorlek:
8000 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10848990 8 000 enheter 8000 enheter
1 options
Produktkod. 10848990 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EN0181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00 SEK
    562.65 SEK / 8000 enheter
    Save 149.35 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Digerera enkelsträngat och dubbelsträngat DNA och RNA med Thermo Scientific™ Micrococcal Nuclease (S7 Nuclease), ett endo-exonukleas.
Micrococcal Nuclease (S7 Nuclease) är ett relativt ospecifikt endo-exonukleas som smälter enkelsträngade och dubbelsträngade nukleinsyror, men är mer aktivt på enkelsträngade substrat. Klyvning av DNA eller RNA sker företrädesvis vid AT eller AU-rika regioner, vilket ger mononukleotider och oligonukleotider med terminala 3'-fosfater. Enzymets aktivitet är strikt beroende av Ca 2+ .
Användningsområden
  • Hydrolys av nukleinsyror i råa cellfria extrakt
  • Sekvensering av RNA
  • Studier av kromatinstruktur
  • En modell för proteinveckning och för struktur-funktionsstudier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 300 U/μ L
Enzym Nukleas
Kvantitet 8 000 enheter
Produkttyp Mikrokockernukleas