Läs mer
Vileda Professional™ MicroControl Controlled Environments Mopp
Produktkod. 17802496
Change view
Material:
Polyester
Produktkod. Material
17802496 Polyester
1 options
Produktkod. 17802496 Leverantör Vileda Professional™ Leverantörsnummer 140708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14995.00 SEK
    12952.55 SEK / Paket med 30
    Save 2042.45 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
MicroControl Mop är ett återanvändbart koncept som erbjuder förbättrad kvalitet och effektivitet genom att minska kemikaliekostnaderna i kontrollerade miljöer upp till ISO 5 (GMP A/B) på golv, väggar och tak.
  • 100 % mikrofibermoppyta som erbjuder hög rengöringsprestanda
  • Patenterad kantrengöringsläppsdesign möjliggör effektiv rengöring av hörn, kjolbrädor etc.
  • Rak och ren design utan smutsfällor
  • Flerskiktsdesign med förseglade kanter för hög absorptionsförmåga, låg partikelavgivning och toppstabilitet
  • Ergonomisk prestanda och hög effektivitet tack vare Vileda™ förberedd metod
  • Byt moppsystem: Ett rengöringsverktyg för golv, väggar och tak
  • Idealiska mikrofiberrengöringsresultat har testats och validerats oberoende av varandra
Specifikationer
Produkttyp Mopp Pad
Färgkod Blått
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Färgkodad Nej
Material Polyester