Läs mer
Mikrokristallint cellulosapulver, 98,6 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11434732 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434732 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11434732 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219149980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 SEK
    444.00 SEK / 100g
    Save 23.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
High-purity cellulose powder used as a bulking, anti-caking, and stabilizing agent in research applications.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Microcrystallline cellulose powder
Färg Vitt
CAS 9004-34-6
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 0.986
Molekylvikt (g/mol) 162.14
Procent renhet 97 to 102%