Läs mer
Vileda Professional™ MicroEffective Controlled Environments Mopp
Produktkod. 17842496
Change view
Material:
Polyester
Produktkod. Material
17842496 Polyester
1 options
Produktkod. 17842496 Leverantör Vileda Professional™ Leverantörsnummer 161533
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13000.00 SEK
    11227.51 SEK / Paket med 30
    Save 1772.49 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
MicroEffective CE Mop är ett återanvändbart koncept med stark rengöringsprestanda och låg friktion för att rengöra mindre strikta klassificeringsrum. Kompatibel i ISO 8 till 9 områden med en förbättrad version som gäller för bredare ISO applikationer (ISO 7 till 9).
  • Effektiv polyetersulfon-mikrofiber mopprengöring i kombination med utökad täckning
  • Hygienisk, externt bevisad bakterieborttagning på golv-, vägg- och takytor
  • Mycket låg partikelavgivning av mikrofibermoppar (Cat 1 för huvar per IEST-RP-CC03.4); fram till ISO 5 (GMP A/B)
  • Förbättrat dekontamineringsresultat baserat på öppna sidohörn i fickorna
  • Godkänd för CE-användning/Designad för sterilisering (autoklavering/gammabestrålning)
  • Ergonomiska lättglidande moppar och lätt moppsystem
Specifikationer
Produkttyp Mopp Pad
Färgkod Grå
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Färgkodad Nej
Material Polyester