Beskrivning
- Användning med Micronova laddningssystem BucketBinders™ eller modulära vagnssystem för optimal total prestanda
- Mycket absorberande mikrofiberskydd, idealiskt för vätskeupptagning och finpartikelupphämtning
- För traditionell doppning och utvring eller med laddningsmetod där vätskehantering och/eller platsbesparing är en utmaning
- V-skuren ficka möjliggör enkel påskjutning och borttagning samt användning med andra 16-tums hål. Platta moppramar
- För beröringsfri lösning, använd med rostfri stål- eller plastadapter SlideMop™ (QSM, QPSM)
- För lätt, enkel skjutmekanisme, använd med plastadapter SlimLine™ (QPSL)
- Hållbar moppkonstruktion; kan tvättas och håller emot upprepade autoklaver
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 4,75 x 16 tum |
| Produkttyp | Moppskydd |
| Färgkod | Blått |
| Typ av huvud | Rektangulär |
| Färg | Blått |
| Längd (engelska) | 4,75 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 12.07 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 40.64 cm |
| Visa mer |