Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ MicroFix Bosshead Aluminium
Produktkod. 31237674
Change view
Inkluderar:
Insexhylsskruvar
Räfflade skruvar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
31237674 Insexhylsskruvar
31237676 Räfflade skruvar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31237674 Leverantör Usbeck Laborgeraete™ Leverantörsnummer 2381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00 SEK
    124.63 SEK / Paket med 1
    Save 1.37 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MicroFix-bosshuvudet levererar en kompakt, stabil lösning för säkra stängningskopplingar i laboratorier med begränsat utrymme.
  • Robust och lätt aluminiumlegering
  • Rätvinkel- eller T-anslutning av två stänger upp till Ø 13 mm
  • Ultrakompakta mått: 25 mm diameter, 30 mm längd
Specifikationer
Material Aluminium
Höjd (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm
Inkluderar Insexhylsskruvar
Produkttyp Bosshead
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Vikt (metrisk) 20 g