Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ MicroFix Bosshead Aluminium
Produktkod. 31237676
Change view
Inkluderar:
Insexhylsskruvar
Räfflade skruvar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
31237676 Räfflade skruvar
31237674 Insexhylsskruvar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31237676 Leverantör Usbeck Laborgeraete™ Leverantörsnummer 2380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00 SEK
    147.62 SEK / Paket med 1
    Save 8.38 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
MicroFix-bosshuvudet levererar en kompakt, stabil lösning för säkra stängningskopplingar i laboratorier med begränsat utrymme.
  • Robust och lätt aluminiumlegering
  • Rätvinkel- eller T-anslutning av två stänger upp till Ø 13 mm
  • Ultrakompakta mått: 25 mm diameter, 30 mm längd
Specifikationer
Material Aluminium
Höjd (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm
Inkluderar Räfflade skruvar
Produkttyp Bosshead
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Vikt (metrisk) 21 g