Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ MicroFix Bosshead rostfritt stål
Beskrivning
- Tillverkad av rostfritt stål: korrosionsbeständig och hållbar
- Rätvinkel- eller T-anslutning av två stänger upp till Ø 13 mm
- Ultrakompakta mått: 25 mm diameter, 30 mm längd
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 30 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 25 mm |
| Inkluderar | Insexhylsskruvar |
| Produkttyp | Bosshead |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Vikt (metrisk) | 47 g |