Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ MicroFix Bosshead rostfritt stål
Produktkod. 31237679
Change view
Inkluderar:
Insexhylsskruvar
Räfflade skruvar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
31237679 Räfflade skruvar
31237672 Insexhylsskruvar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31237679 Leverantör Usbeck Laborgeraete™ Leverantörsnummer 2385
Beräknad leverans: 20-11-2026
MicroFix-bosshuvudet levererar en kompakt och stabil anslutningslösning, vilket gör det idealiskt för säkra stånguppsättningar i trånga laboratoriemiljöer.
  • Tillverkad av rostfritt stål: korrosionsbeständig och hållbar
  • Rätvinkel- eller T-anslutning av två stänger upp till Ø 13 mm
  • Ultrakompakta mått: 25 mm diameter, 30 mm längd
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm
Inkluderar Räfflade skruvar
Produkttyp Bosshead
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Vikt (metrisk) 50 g