Läs mer
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrilhandske
Beskrivning
- Tillverkad av en mjuk nitrilformulering för bekväm passform och känsla
- Lättviktskonstruktion för taktil känslighet och finmotorisk kontroll
- Designad för ett brett spektrum av applikationer inom alla branscher
- Texturerad på fingertopparna för säker hantering av verktyg och material
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D6319, CE 0493, EN 16523-1, EN 374-2 och -4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 1-4, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Contact, ISO 13485, ISO 9001, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Finger Thickness (English) | 4,3 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.11 mm |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |