Läs mer
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrilhandske
Produktkod. 17611036
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17611036 Liten -
17601036 X-Small -
17833612 Liten -
17853792 Intermediär -
17621036 Intermediär Paket med 100
17823692 Betydande -
17631036 Betydande Paket med 100
17818331 2X-large -
17641036 X-large Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17611036 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 92134070
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
MICROFLEX™ 92-134 Nitrilhandskar erbjuder taktilitet och bekvämt skydd för många applikationer. Designad med texturerade fingertoppar för säker hantering av verktyg och material.
  • Tillverkad av en mjuk nitrilformulering för bekväm passform och känsla
  • Lättviktskonstruktion för taktil känslighet och finmotorisk kontroll
  • Designad för ett brett spektrum av applikationer inom alla branscher
  • Texturerad på fingertopparna för säker hantering av verktyg och material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemoterapeutisk klassad Ja
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 4,3 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.11 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,8 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitrilundersökningshandske
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
FDA 510 (k) Ja
Handske manschettstil Pärlbeat
Kvantitet 100 handskar/dispenser, 10 dispensrar/Cs., 1000 handskar/Cs.
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 240 mm