Läs mer
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrilhandske
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-Large
2X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- De MICROFLEX™ 92-134 engångshandske i nitril ger taktilitet och bekvämt skydd för många applikationer
- Den lätta, mjuka och stretchiga nitrilformuleringen ger en bekväm passform och känsla med den taktila känsligheten som behövs för finmotorisk kontroll
- Designad med texturerade fingertoppar för säker hantering av verktyg och material
- Testning med NA:s medicinska team
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 18889:2019, ISO 9001 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | Category III, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade |
| Accelerator gratis | No |
| Användningsområden | Healthcare |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blue |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Fingertip Textured |
| Fingertjocklek (engelska) | 4.3 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.11 mm |
| Visa mer |