Läs mer
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrilhandske
Produktkod. 17823692 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-Large
2X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 17823692
Brand: Ansell 92134090
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MICROFLEX™ 92-134 Nitrilhandskar erbjuder taktilitet och bekvämt skydd för många applikationer. Designad med texturerade fingertoppar för säker hantering av verktyg och material.
  • Tillverkad av en mjuk nitrilformulering för bekväm passform och känsla
  • Lättviktskonstruktion för taktil känslighet och finmotorisk kontroll
  • Designad för ett brett spektrum av applikationer inom alla branscher
  • Texturerad på fingertopparna för säker hantering av verktyg och material
Specifikationer
Accelerator gratis No
Användningsområden Sjukvård
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Fingertjocklek (engelska) 4,3 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.11 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 2,8 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek Betydande
Sterilitet Non-sterile
Kvantitet 100 handskar/dispenser, 10 dispensrar/Cs., 1000 handskar/Cs.