Läs mer
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrilhandske
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-Large
2X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Tillverkad av en mjuk nitrilformulering för bekväm passform och känsla
- Lättviktskonstruktion för taktil känslighet och finmotorisk kontroll
- Designad för ett brett spektrum av applikationer inom alla branscher
- Texturerad på fingertopparna för säker hantering av verktyg och material
Specifikationer
Specifikationer
| Accelerator gratis | No |
| Användningsområden | Sjukvård |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Fingertjocklek (engelska) | 4,3 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.11 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Visa mer |