Läs mer
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrilhandske
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7235858 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-Large
2X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 17601036
Brand: Ansell 92134060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
MICROFLEX™ 92-134 Nitrilhandskar erbjuder taktilitet och bekvämt skydd för många applikationer. Designad med texturerade fingertoppar för säker hantering av verktyg och material.
  • Tillverkad av en mjuk nitrilformulering för bekväm passform och känsla
  • Lättviktskonstruktion för taktil känslighet och finmotorisk kontroll
  • Designad för ett brett spektrum av applikationer inom alla branscher
  • Texturerad på fingertopparna för säker hantering av verktyg och material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D6319, CE 0493, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 1-4, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Contact, ISO 13485, ISO 9001, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
Accelerator gratis No
Användningsområden Healthcare
AQL 1.5
Färg Blue
Disponibel Single-use
Exteriör finish Partially Textured
Fingertjocklek (engelska) 4.3 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.11 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 2.8 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek X-Small
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 0.0043 in.
Tjocklek (metrisk) 0.11 mm