Läs mer
Ansell™ Microflex™ 93-243
Produktkod. 15743578 Handla allt Ansell Produkter
:
Liten 5,5 - 6
Produktkod. 15743578
Brand: Ansell™ 93243060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Extra lång manschett för överlägset underarm och produktskydd
  • Designad med armbågslängd manschett (400 mm/16 tum) för att ge extra skydd till överarmen och extra säkerhet mot korskontaminering.
  • Tillverkad med mjuk nitrilformulering för bekväm passform och känsla medan förbättrad manschettdesign hjälper till att förhindra att handskar rullar ner.
  • Texturerade fingrar och handflata säkerställer starkt grepp i en mängd olika applikationer.
  • Nitrilformulering ger större punkteringsbeständighet och kemisk beständighet än naturgummilatex.
  • Handskar är förpackade i polypåsar för att skydda produktens integritet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Certifikat och efterlevnad SV ISO 374-1-2016/Typ B/KPT, SV ISO 374-5:2016/ Virus
Klassificering Kategori III
Belagt område Nitril
Manschettmaterial Nitril
Beskrivning Extra lång manschett för överlägset underarm och produktskydd
Användningsområden Industrial
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Kvalitet Industriell kvalitet
Hand Ambidexter
Användning av laboratorium/renrum Ja
Latexfri Ja
Material Nitrile
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Handskar
Storlek 5.5
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Finger stil fulla fingrar
För användning med (applikation) Engångsbruk
Färg på handskemanschett Blått
Modell 93-243
Förpackningstyp 100 handskar i en påse; 10 påsar i en kartong
Kvantitet 1000 stycken
Serie Microflex serie
Mått (L x B) 400 mm
Längd (engelska) 400 mm