Läs mer
Ansell MICROFLEX™ 93-244 Extra långa nitrilhandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
10.5/11
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Beskrivning
- ASTM D6978, ISO 13485, ISO 9001 certifierad
- Ge 33 % längre, upp till armbågen personligt skydd i högrisksituationer
- Testad mot 10 vanliga kemikalier på Steriliseringsavdelningen och mot 9 cytostatika
- Förbättrad manschettdesign för att förhindra att handsken rullar ner
- Engångsbruk för att minimera korskontaminering
- Erbjuder tillförlitligt skydd i ett brett spektrum av tillämpningar inom hälsovårdsmiljöer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE 0493, Category III, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | No |
| Användningsområden | Healthcare |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blue |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Fully Textured |
| Fingertjocklek (engelska) | 6.7 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.17 mm |
| Visa mer |