Läs mer
Ansell MICROFLEX™ 93-244 Extra långa nitrilhandskar
Produktkod. 17863812 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
10.5/11
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17863812 8.5/9
17803622 5.5/6
17813812 7.5/8
17813822 9.5/10
17893702 6.5/7
17833642 10.5/11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17863812 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93244090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.00 SEK
    591.02 SEK / Paket med 100
    Save 290.98 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nitrilundersökningshandskar har extra långa ärmar för att utöka skyddet till armbågen och är idealiska för vårdmiljön.
  • ASTM D6978, ISO 13485, ISO 9001 certifierad
  • Ge 33 % längre, upp till armbågen personligt skydd i högrisksituationer
  • Testad mot 10 vanliga kemikalier på Steriliseringsavdelningen och mot 9 cytostatika
  • Förbättrad manschettdesign för att förhindra att handsken rullar ner
  • Engångsbruk för att minimera korskontaminering
  • Erbjuder tillförlitligt skydd i ett brett spektrum av tillämpningar inom hälsovårdsmiljöer
Specifications
Certifikat och efterlevnad CE 0493, kategori III, FDA21 CFR 177-2600-US livsmedelskontakt godkänd, ISO 13485, ISO 9001
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 och -4, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Finger Thickness (English) 6,7 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.17 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek 8.5/9
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 6,7 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.17 mm
FDA 510 (k) Nej
Modell MICROFLEX-93244
Längd (engelska) 15,6 tum
Längd (metrisk) 39.5 cm