Läs mer
Ansell Microflex™ 93-260RP tunnaste kemikaliebeständiga syntetiska engångshandske
Produktkod. 17999231 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17999231 X-large
17929231 Intermediär
17959231 Betydande
17919231 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17999231 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93260RP100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trelagersdesign för överlägset skydd mot starka kemikalier. Den tunnaste kemikalieresistenta engångshandsken för ökad taktilitet och fingerfärdighet. Extra mjukt material och ergonomisk design för enastående passform, känsla och flexibilitet.
  • Traditionella engångshandskar är designade för att ge skydd mot kemikalier under korta tidsperioder– i händelse av ett stänk; medan kemikaliehandskar vanligtvis har en tjockare, robustare design för ett längre skydd. Ansell utformad MICROFLEX 93-260 ska vara tunna, kemikalieresistenta engångshandskar som ger högre skyddsnivåer mot kemikalier under längre tid än vanliga engångshandskar. Dessa tunna nitril- och neoprenhandskar är bara 7,8 mil tjocka och erbjuder detta överlägsna skydd samtidigt som de ger förbättrad taktilitet och fingerfärdighet för enkel hantering av små delar och verktyg.
  • MICROFLEX 93-260-handskar uppnår detta genom en innovativ trelagersdesign som står emot ett brett spektrum av aggressiva kemikalier. Det yttre nitrilskiktet ger maximalt skydd mot flera organiska lösningsmedel, medan det mjuka neoprenmellanskiktet ger syra- och basbeständighet. Ett sista inre lager ger en konstant torr känsla, samtidigt som det underlättar på- och avtagningsprocessen.
  • MICROFLEX 93-260 kemikaliebeständiga engångshandskar uppfyller kraven för både EN 374-certifiering i Europa och KOSHA-certifiering i Korea. När de testas mot aggressiva kemikalier som svavelsyra, N-heptan, hexan och metanol, visar dessa nitril- och neoprenhandskar imponerande genomträngningstider.
  • MICROFLEX 93-260 är silikonfria för att förhindra ytdefekter när bärare hanterar föremål och utrustning färdig med färg och andra beläggningar. De har en låg acceptabel kvalitetsnivå på 0,65 AQL för att minska risken för exponeringar på grund av pinhole-defekter. MICROFLEX 93-260-handskarna har också en förlängd manschett för extra skydd över handleden och underarmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 388:2016∣CE 0493∣Kategori III∣EN 421:2010∣SV ISO 21420:2020∣SV ISO 374-1:2016∣SV ISO 374-5:2016∣FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Godkänd∣ISO 18889:2019∣ISO 9001
Klorerad Nej
Användningsområden Industriell, Lab
Färg Klart
Latexfri Ja
Material Neopren
Produkttyp Neoprene Gloves
Storlek X-large
Tjocklek (engelska) 7,9 mil
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
EN388 Standard 2000X
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKLOPST
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
Handske manschettstil Förlängd
Greppdesign Texturerade fingrar
Foder Ofodrad
Längd (engelska) 11,2 tum
Längd (metrisk) 285 mm