Läs mer
Ansell MICROFLEX™ 93-360 Renrumshandskar av polykloropren
BIOPHARMA
Produktkod. 16398401
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16398401 8
16378401 6
16388401 7
16308411 9
16318411 10
16328411 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16398401 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93360080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Icke-sterila renrumshandskar av nitril och neopren (polykloropren) för engångsbruk är gjorda av ett syntetiskt kompositmaterial för tufft kemikalieskydd. Lämplig för klass 100/ ISO 5 renrumsmiljöer.
  • Antistatiska renrumshandskar har en design i tre lager.
  • Erbjuder skydd mot starka kemikalier inklusive syror, baser och olika lösningsmedel.
  • Extra mjuk egenutvecklad formulering kombinerar komfort, taktilitet och fingerfärdighet.
  • Siilikonfri nitril- och neoprenkomposit är fri från latex, vilket förhindrar risken för latexallergier av typ I.
  • Icke-partikelformigt EasyTear förpackning för att minska risken för potentiell kontaminering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D6319, ASTM D6978-05, FDA 21 CFR 177.2600
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0086, EAC TP TC 019:2011, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016
Kemoterapeutisk klassad Ja
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 0.65
Färg Kricka
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Fingertjocklek (engelska) 7,9 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.20 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Polykloropren
Palmtjocklek (engelska) 7,9 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
Storlek 8
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 7,9 mil
Tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001
Modell 93-360
Förpackningstyp procedur
Kvantitet 500/Pk.
Serie MICROFLEX™ 93-360
Draghållfasthet 22 MPa
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30 cm