Läs mer
Ansell MICROFLEX™ 93-852 Series Nitrilhandskar för engångsbruk
Produktkod. 15539471
Change view
Storlek:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15539471 6.5/7 Paket med 100
15529471 5.5/6 Paket med 100
15549471 7.5/8 Paket med 100
15559471 8.5/9 Paket med 100
15569471 9.5/10 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15539471 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93852070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Ger kontrasterande bakgrund för att identifiera ljusare material. Ansell Edmont™ MICROFLEX™ 93-852-serien engångshandskar av nitril har distinkt färg för att maskera fläckar för speciella applikationer.
  • Engångshandskar av nitril
  • Erbjuder högre draghållfasthet jämfört med båda ASTM D6319 och EN 455-standarder, vilket gör att händerna kan röra sig fritt och bekvämt
  • Fulltexturerad design
  • Den icke-skummande formeln gör det möjligt för bärare att ha ett fast grepp på vått underlag när de hanterar föremål
  • Innehåller ingen naturgummilatex
  • Pulverfri
  • Hjälper till att skydda bärare från hudallergier av typ I, hudirritation och torrhet
Applikationer :
  • Analytisk testning/Mätningar
  • Bioteknik
  • Filtreringsprocesser
  • Livsmedelsbearbetning
  • Laboratorieanalys
  • Laboratorietester
  • Lätta monteringsuppgifter
  • Lätt montering av oljebelagda bitar
  • Lätta underhåll och städning
  • Mekaniska jobb
  • Målar- och spraybutiker
  • Läkemedelstillverkning
  • Skydd mot blod och andra kroppsvätskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420:2003 + A1:2009 och EN 374:2003
Klorerad Ja
Beskrivning Greppdesign: Strukturerad yta
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell, Lab
AQL 1.5
Färg Svart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Fingertjocklek (engelska) 0.0059 in.
Fingertjocklek (metrisk) 0.15 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 0.0057 in.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.14 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek 6.5/7
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 0.15 mm
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Handske manschettstil Pärlstav
Förpackningstyp 100 handskar per dispenser, 10 dispensrar per avsändarkartong, 1000 handskar per avsändarkartong
Serie 93-852
Längd (metrisk) 24.5 cm