Läs mer
Ansell MICROFLEX™ 93-852 Series Nitrilhandskar för engångsbruk
Beskrivning
- Engångshandskar av nitril
- Erbjuder högre draghållfasthet jämfört med båda ASTM D6319 och EN 455-standarder, vilket gör att händerna kan röra sig fritt och bekvämt
- Fulltexturerad design
- Den icke-skummande formeln gör det möjligt för bärare att ha ett fast grepp på vått underlag när de hanterar föremål
- Innehåller ingen naturgummilatex
- Pulverfri
- Hjälper till att skydda bärare från hudallergier av typ I, hudirritation och torrhet
Applikationer :
- Analytisk testning/Mätningar
- Bioteknik
- Filtreringsprocesser
- Livsmedelsbearbetning
- Laboratorieanalys
- Laboratorietester
- Lätta monteringsuppgifter
- Lätt montering av oljebelagda bitar
- Lätta underhåll och städning
- Mekaniska jobb
- Målar- och spraybutiker
- Läkemedelstillverkning
- Skydd mot blod och andra kroppsvätskor
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 420:2003 + A1:2009 och EN 374:2003 |
| Klorerad | Ja |
| Beskrivning | Greppdesign: Strukturerad yta |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Industriell, Lab |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Svart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Finger Thickness (English) | 0.0059 in. |
| Visa mer |