Läs mer
Ansell MICROFLEX™ 93-852 Series Nitrilhandskar för engångsbruk
Produktkod. 15569471
Change view
Storlek:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15569471 9.5/10 Paket med 100
15529471 5.5/6 Paket med 100
15539471 6.5/7 Paket med 100
15549471 7.5/8 Paket med 100
15559471 8.5/9 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15569471 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93852100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.40 SEK
    169.23 SEK / Paket med 100
    Save 99.17 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ger kontrasterande bakgrund för att identifiera ljusare material. Ansell Edmont™ MICROFLEX™ 93-852-serien engångshandskar av nitril har distinkt färg för att maskera fläckar för speciella applikationer.
  • Engångshandskar av nitril
  • Erbjuder högre draghållfasthet jämfört med båda ASTM D6319 och EN 455-standarder, vilket gör att händerna kan röra sig fritt och bekvämt
  • Fulltexturerad design
  • Den icke-skummande formeln gör det möjligt för bärare att ha ett fast grepp på vått underlag när de hanterar föremål
  • Innehåller ingen naturgummilatex
  • Pulverfri
  • Hjälper till att skydda bärare från hudallergier av typ I, hudirritation och torrhet
Applikationer :
  • Analytisk testning/Mätningar
  • Bioteknik
  • Filtreringsprocesser
  • Livsmedelsbearbetning
  • Laboratorieanalys
  • Laboratorietester
  • Lätta monteringsuppgifter
  • Lätt montering av oljebelagda bitar
  • Lätta underhåll och städning
  • Mekaniska jobb
  • Målar- och spraybutiker
  • Läkemedelstillverkning
  • Skydd mot blod och andra kroppsvätskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420:2003 + A1:2009 och EN 374:2003
Beskrivning Greppdesign: Strukturerad yta
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Färg Svart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullt texturerad
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek 9.5/10
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Handske manschettstil Pärlstav
Förpackningstyp 100 handskar per dispenser, 10 dispensrar per avsändarkartong, 1000 handskar per avsändarkartong
Serie 93-852
Längd (metrisk) 24.5 cm