Läs mer
Ansell MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Hi-vis orange nitrilhandskar
Produktkod. 30259518 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30259518 10
30259547 7
30259532 8
30259525 9
30259516 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30259518 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93256100
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
MICROFLEX™ 93256 Mega Texture Grip Hi-vis orange nitrilhandskar är latexfria och idealiska för allmänna industriella applikationer.
  • Mega Texture yta för konsekvent grepp i våta och torra förhållanden
  • Hög synlighet orange färg för att öka synligheten under arbetet
  • Stark formulering som ger hållbart men ändå bekvämt handskydd
  • Idealisk för ett brett utbud av livsmedelshanteringstillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Färg Hi-vis Orange
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Finger Thickness (English) 6,3 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.15 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitrilhandskar
Storlek 10
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 5,1 till 6,3 mil.
Tjocklek (metrisk) 0,13 till 0,15 mm