Läs mer
Ansell MICROFLEX™ Engångshandskar med statiskt avledande svart
Produktkod. 17825846 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17825846 9
17895836 7
17815846 8
17805846 10
17885836 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17825846 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 94242090
Antal Pris
1 530.00 SEK / Paket med 100
10 503.50 SEK / Paket med 100
I lager
Edge
Lägg i varukorgen
De MICROFLEX™ Statiskt avledande engångshandskar ger exceptionellt skydd mot elektrostatisk laddning. Den patentskyddade nitrilformuleringen tillåter ett lågt vertikalt motstånd under 108Ω . De TNT™ Chemical Splash Resistance Technology ger förbättrat kemikalieskydd.
  • Ansells första engångshandskar för statisk avledning: MICROFLEX™ 94-242-handskar minskar risken för elektrostatisk urladdning, vilket kan orsaka självantändning i atmosfäriska explosiva miljöer.
  • Låg vertikal resistivitet: Proprietär nitrilformulering infunderad med ett konstruerat material som kanaliserar elektricitet genom handskpolymeren, för ett lågt vertikalt motstånd under 108Ω .
  • Avancerat skydd: Tillverkad med TNT™ Chemical Splash Resistance Technology för mjukt, hållbart skydd mot en mängd olika kemikalier.
  • Pekskärmskompatibilitet: Ger kapacitiv och resistiv pekskärmskapacitet när du arbetar med industriell elektronik.
  • Förbättrad synlighet: Svart färg ger kontrast mot potentiellt brännbart damm, samtidigt som det döljer utseendet på oljor, smuts och fläckar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
ASTM F739 Nej
Material på baksidan Nitril
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Arrette du 05/08/2020∣ASTM D6319∣EC 1935/2004∣EC 2023/2006∣EC 1935/2004∣EC 2023/2006∣EN 16350:2014∣SV ISO 374-5:2016∣SV ISO 21420:2020∣SV ISO 374-1:2016∣SV ISO 374-5:2016∣FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Godkänd∣Personlig skyddsutrustning förordning (EU) 2016/425 Kategori III risker
Kemoterapeutisk klassad Nej
Klorerad Ja
Beskrivning Engångshandskar av statisk elektricitet
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Svart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Hand Ambidexter
Användning av laboratorium/renrum Industrihandskar, laboratoriehandskar
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp ESD handskar
Storlek 9
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 4,7 till 6,2 tum
Tjocklek (metrisk) 12 till 16 cm
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
FDA 510 (k) Nej
Finger stil Texturerat
För användning med (applikation) Hantering av kemikalier och rengöringsmedel Hantering av verktyg Utrustning, underhåll och reparation Livsmedelsbearbetning och hantering Uppackning av bulkvaror Produktfrakt, transport och leverans Förpackning och märkning Olja, vätskor och filterbyte Kontroll av delar, utrustning
Kön Unisex
Handske manschettstil Pärlstav
Foder Ofodrad
Modell 94-242
Motståndskraftig mot Elektrostatisk urladdning; Kemikalier
Längd (engelska) 9,6 tum
Längd (metrisk) 24.5 cm