Läs mer
Ansell MICROFLEX™ Engångshandskar med statiskt avledande svart
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Description
- Ansells första engångshandskar för statisk avledning: MICROFLEX™ 94-242-handskar minskar risken för elektrostatisk urladdning, vilket kan orsaka självantändning i atmosfäriska explosiva miljöer.
- Låg vertikal resistivitet: Proprietär nitrilformulering infunderad med ett konstruerat material som kanaliserar elektricitet genom handskpolymeren, för ett lågt vertikalt motstånd under 108Ω .
- Avancerat skydd: Tillverkad med TNT™ Chemical Splash Resistance Technology för mjukt, hållbart skydd mot en mängd olika kemikalier.
- Pekskärmskompatibilitet: Ger kapacitiv och resistiv pekskärmskapacitet när du arbetar med industriell elektronik.
- Förbättrad synlighet: Svart färg ger kontrast mot potentiellt brännbart damm, samtidigt som det döljer utseendet på oljor, smuts och fläckar.
Spécification
Spécification
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 0 |
| ASTM F739 | Nej |
| Material på baksidan | Nitril |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | Arrette du 05/08/2020∣ASTM D6319∣EC 1935/2004∣EC 2023/2006∣EC 1935/2004∣EC 2023/2006∣EN 16350:2014∣SV ISO 374-5:2016∣SV ISO 21420:2020∣SV ISO 374-1:2016∣SV ISO 374-5:2016∣FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Godkänd∣Personlig skyddsutrustning förordning (EU) 2016/425 Kategori III risker |
| Kemoterapeutisk klassad | Nej |
| Klorerad | Ja |
| Beskrivning | Engångshandskar av statisk elektricitet |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Industriell |
| AQL | 1.5 |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu