Läs mer
Ansell Microflex™ Ergonomiska engångshandskar av neopren
Produktkod. 15509461
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15509461 Betydande Paket med 100
15519461 X-large Paket med 100
15579451 X-Small Paket med 100
15589451 Liten Paket med 100
15599451 Intermediär Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15509461 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 73847090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00 SEK
    254.31 SEK / Paket med 100
    Save 143.69 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mjuk och böjlig neoprenformulering ger ett bekvämare bärande under längre perioder, samtidigt som arbetarna får större taktil känslighet. Microflex 73-847-handskar har visat sig minska muskelansträngning och handtrötthet samtidigt som de förbättrar greppförmågan i våta förhållanden.
  • Ger ett bekvämare slitage under längre perioder
  • Texturerade fingrar säkerställer ett starkt och säkert grepp
  • Ger utmärkt grepp på vått och torrt sätt
  • Tillverkad utan naturliga gummiproteiner och pulver för att skydda arbetare från allergier, hudirritation och torrhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 13485, PPED 89/686/EEC KATEGORI III, KOMPLEX DESIGN , EN374-3, EN374-2 NIVÅ 2 AQL 1,5, ASTM D6977, EN420
Användningsområden Lab
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Neopren
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Neoprenhandskar
Storlek Betydande
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 5,1 mil
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Finger stil Texturerat
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Modell 73-847
Förpackningstyp Dispenserlåda
Kvantitet 100 Pk.
Draghållfasthet 18 MPa
Längd (metrisk) 245 mm
Bredd (metrisk) 106 mm