Läs mer
Ansell Microflex™ Ergonomiska engångshandskar av neopren
Beskrivning
- Ger ett bekvämare slitage under längre perioder
- Texturerade fingrar säkerställer ett starkt och säkert grepp
- Ger utmärkt grepp på vått och torrt sätt
- Tillverkad utan naturliga gummiproteiner och pulver för att skydda arbetare från allergier, hudirritation och torrhet
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Lab |
| Färg | Grön |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Neopren |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Produkttyp | Neoprenhandskar |
| Storlek | Intermediär |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |