Läs mer
Ansell Edmont™ Microflex™ Ergonomiska engångshandskar av neopren
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Description
- Ger ett bekvämare slitage under längre perioder
- Texturerade fingrar säkerställer ett starkt och säkert grepp
- Ger utmärkt grepp på vått och torrt sätt
- Tillverkad utan naturliga gummiproteiner och pulver för att skydda arbetare från allergier, hudirritation och torrhet
Spécification
Spécification
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485, PPED 89/686/EEC KATEGORI III, KOMPLEX DESIGN , EN374-3, EN374-2 NIVÅ 2 AQL 1,5, ASTM D6977, EN420 |
| Användningsområden | Laboratory |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Neopren |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Produkttyp | Neoprene Gloves |
| Storlek | Betydande |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu