Läs mer
Ansell Edmont™ Microflex™ Förlängda manschetter engångshandskar av nitril
Produktkod. 15527304
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15527304 X-large Paket med 100
15547304 Liten Paket med 100
15537304 2X-large Paket med 100
15557304 Intermediär Paket med 100
15567304 Betydande Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15527304 Leverantör Ansell Edmont™ Leverantörsnummer 93243100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.50 SEK
    702.78 SEK / Paket med 100
    Save 402.72 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge extra skydd till överarmen och extra säkerhet mot korskontaminering. Tillverkad med mjuk nitrilformulering för bekväm passform och känsla medan förbättrad manschettdesign hjälper till att förhindra att handskar rullar ner.
  • 400 mm armbågsmanschett ger extra säkerhet mot korskontaminering
  • Tillverkad med mjuk nitrilformulering för bekväm passform och känsla
  • Texturerade fingrar och handflata säkerställer ett säkert grepp i en mängd olika applikationer
  • Nitrilformulering ger större punkteringsbeständighet och kemisk beständighet än naturgummilatex
  • Handskar är förpackade i polypåsar för att skydda produktens integritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 3577, TYP II, CE 0493
Användningsområden Industriell
Färg Blått
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Kemikalieresistenta handskar
Storlek X-large
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Finger stil Texturerat
Handske manschettstil Förlängd, beaded
Modell 93-243
Förpackningstyp Polybag
Kvantitet 100 Pk.
Draghållfasthet 14 MPa
Längd (metrisk) 400 mm
Bredd (metrisk) 120 mm