Läs mer
Ansell Edmont™ Microflex™ Förlängda manschetter engångshandskar av nitril
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Ge extra skydd till överarmen och extra säkerhet mot korskontaminering. Tillverkad med mjuk nitrilformulering för bekväm passform och känsla medan förbättrad manschettdesign hjälper till att förhindra att handskar rullar ner.
- 400 mm armbågsmanschett ger extra säkerhet mot korskontaminering
- Tillverkad med mjuk nitrilformulering för bekväm passform och känsla
- Texturerade fingrar och handflata säkerställer ett säkert grepp i en mängd olika applikationer
- Nitrilformulering ger större punkteringsbeständighet och kemisk beständighet än naturgummilatex
- Handskar är förpackade i polypåsar för att skydda produktens integritet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 3577, TYP II, CE 0493 |
| Användningsområden | Industrial |
| Färg | Blått |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Storlek | 2X-large |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |