Läs mer
Ansell MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868 Nitrilundersökningshandskar med hög risk
Produktkod. 16845440 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
12
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
16845440 7 Paket med 100
16855440 8 -
16885440 11 Paket med 100
16895440 12 -
16865440 9 Paket med 100
16875440 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16845440 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93868070
Handskar med två lager ger två nivåer av tillförlitligt barriärskydd mot farliga ämnen och patienthantering med hög risk.
  • Två lager pålitligt barriärskydd
  • För skydd mot farliga ämnen och högriskpatienthantering
  • Designad med non-stick och icke-skummande egenskaper
  • Minskad störning och ökad produktivitet
  • Avancerat barriärskydd för krävande uppgifter
  • AQL 0,65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator gratis Yes
Användningsområden Industrial
AQL 0.65
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fingertip Textured
Latexfri Yes
Material Nitril
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek 7
Sterilitet Non-sterile
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
För användning med (applikation) Hantering av farliga ämnen och högriskpatienter
Handske manschettstil Pärlstav
Serie 93-868
Visa mer Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.