Läs mer
Ansell MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868 Nitrilundersökningshandskar med hög risk
Handla allt Ansell ProdukterBeskrivning
- Två lager pålitligt barriärskydd
- För skydd mot farliga ämnen och högriskpatienthantering
- Designad med non-stick och icke-skummande egenskaper
- Minskad störning och ökad produktivitet
- Avancerat barriärskydd för krävande uppgifter
- AQL 0,65
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Accelerator gratis | Yes |
| Användningsområden | Industrial |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Fingertip Textured |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitril |
| Pulveriserad | Powder Free |
| Visa mer |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?