Läs mer
Ansell MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868 Nitrilundersökningshandskar med hög risk
Produktkod. 16855440 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
12
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 16855440
Brand: Ansell 93868080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskar med två lager ger två nivåer av tillförlitligt barriärskydd mot farliga ämnen och patienthantering med hög risk.
  • Två lager pålitligt barriärskydd
  • För skydd mot farliga ämnen och högriskpatienthantering
  • Designad med non-stick och icke-skummande egenskaper
  • Minskad störning och ökad produktivitet
  • Avancerat barriärskydd för krävande uppgifter
  • AQL 0,65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator gratis Yes
Användningsområden Industrial
AQL 0.65
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fingertip Textured
Latexfri Yes
Material Nitril
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek 8
Sterilitet Non-sterile
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
För användning med (applikation) Hantering av farliga ämnen och högriskpatienter
Handske manschettstil Pärlstav
Serie 93-868