Läs mer
Ansell MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868 Nitrilundersökningshandskar med hög risk
Produktkod. 16865440 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
12
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16865440 9 Paket med 100
16845440 7 Paket med 100
16855440 8 -
16885440 11 Paket med 100
16895440 12 -
16875440 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16865440 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93868090
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Handskar med två lager ger två nivåer av tillförlitligt barriärskydd mot farliga ämnen och patienthantering med hög risk.
  • Två lager pålitligt barriärskydd
  • För skydd mot farliga ämnen och högriskpatienthantering
  • Designad med non-stick och icke-skummande egenskaper
  • Minskad störning och ökad produktivitet
  • Avancerat barriärskydd för krävande uppgifter
  • AQL 0,65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industriell
AQL 0.65
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fingertoppstexturerad
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek 9
Sterilitet Icke-steril
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
För användning med (applikation) Hantering av farliga ämnen och högriskpatienter
Handske manschettstil Pärlstav
Serie 93-868