Läs mer
Ansell MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868 Nitrilundersökningshandskar med hög risk
Produktkod. 16895440 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
12
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 16895440
Brand: Ansell 93868120
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Handskar med två lager ger två nivåer av tillförlitligt barriärskydd mot farliga ämnen och patienthantering med hög risk.
  • Two layers of reliable barrier protection
  • For protection against hazardous substances and high-risk patient handling
  • Designed with non-stick and non-foaming properties
  • Reduced interference and increased productivity
  • Advanced barrier protection for demanding tasks
  • AQL 0.65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator gratis Yes
Användningsområden Healthcare, Industrial, Laboratory
AQL 0.65
Färg White
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fingertip Textured
Fingertjocklek (engelska) 0.0083 in.
Fingertjocklek (metrisk) 0.21 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 0.0081 in.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek 12
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 0.0083 in.
Tjocklek (metrisk) 0.21 mm
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
För användning med (applikation) Handling hazardous substance and high-risk patients
Handske manschettstil Beaded
Serie 93-868