Läs mer
Ansell MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868 Nitrilundersökningshandskar med hög risk
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
12
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Två lager pålitligt barriärskydd
- För skydd mot farliga ämnen och högriskpatienthantering
- Designad med non-stick och icke-skummande egenskaper
- Minskad störning och ökad produktivitet
- Avancerat barriärskydd för krävande uppgifter
- AQL 0,65
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Accelerator gratis | Yes |
| Användningsområden | Industrial |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Fingertip Textured |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitril |
| Pulveriserad | Powder Free |
| Visa mer |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion