Beskrivning
- Mega Texture yta för säkert grepp vid hantering av hala föremål
- Generös passform fungerar bra med termiska underhandskar
- Skärskyddande design motstår rivning
- Överensstämmer med USA:s livsmedelskontakt och EU:s förordningar om livsmedelsmigrering
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016 |
| Kemoterapeutisk klassad | Nej |
| Accelerator gratis | No |
| Användningsområden | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |