Beskrivning
- Mega Texture surface for secure grip when handling slippery objects
- Generous fit works well with thermal under-gloves
- Cut-protective design resists tearing for product protection
- Compliant with US Food Contact and EU Food Migration Regulations
- 8 mil thickness
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016 |
| Kemoterapeutisk klassad | Nej |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Storlek | Liten |
| Tjocklek (engelska) | 8,7 mil |
| Visa mer |