Läs mer
Ansell MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732 Nitrilhandskar
Produktkod. 16659113 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16659113 Intermediär -
16639113 X-Small -
16649113 Liten Paket med 100
16669113 Betydande -
16679113 X-large -
17754879 2X-large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16659113 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93732080
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ergonomiskt utformade, tunna svarta undersökningshandskar i nitril ger fingerfärdighet tillsammans med förbättrad komfort och passform. Texturerade fingertoppar säkerställer taktilitet och säker hantering av instrument och material.
  • Tunn nitril har förbättrad fingerfärdighet och taktilitet
  • Distinkt svart färg ger kontrast samtidigt som den döljer utseendet på oljor, kroppsvätskor och andra fläckar
  • ERGOFORM™ Designteknik minskar muskelbelastningen vid repetitiva uppgifter
  • Texturerade fingertoppar för säker hantering av instrument och material
  • Silikonfri för att säkerställa avancerat produktskydd
  • 1,5 AQL
  • Vanliga branscher inkluderar hälsovård, allmän tandvård, kemi, EMS, biovetenskap, livsmedelsservice, kosmetika, tatuering, eftermarknad för bilar, brottsbekämpning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EG 1935/2004, Arrêté du 09/04/04, ASTM D6319, EC 2023/2006, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003, A1:2009, EN 421:2010, EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1
Kemoterapeutisk klassad Nej
Klorerad Ja
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård, Industriell, Lab
AQL 1.5
Färg Svart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 3,9 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.10 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,8 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrilundersökningshandske
Storlek Intermediär
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 2,8 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.07 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manschettstil Pärlbeat
Modell 93732080
Kvantitet 1000/Cs.
Serie MICROFLEX™ MidKnight™ Tryck på 93-732
Draghållfasthet 18 MPa
Längd (engelska) 9,6 tum
Längd (metrisk) 24.4 cm