Läs mer
Ansell MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732 Nitrilhandskar
Handla allt Ansell Produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Storlek:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-large
Pakningsstørrelse:
Paket med 100
Beskrivelse
- Tunn nitril har förbättrad fingerfärdighet och taktilitet
- Distinkt svart färg ger kontrast samtidigt som den döljer utseendet på oljor, kroppsvätskor och andra fläckar
- ERGOFORM™ Designteknik minskar muskelbelastningen vid repetitiva uppgifter
- Texturerade fingertoppar för säker hantering av instrument och material
- Silikonfri för att säkerställa avancerat produktskydd
- 1,5 AQL
- Vanliga branscher inkluderar hälsovård, allmän tandvård, kemi, EMS, biovetenskap, livsmedelsservice, kosmetika, tatuering, eftermarknad för bilar, brottsbekämpning
Tekniske data
Tekniske data
| Certifikat och efterlevnad | EC 1935/2004, Arrêté du 09/04/04, ASTM D6319, EC 2023/2006, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003, A1:2009, EN 421:2010, EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1 |
| Kemoterapeutisk klassad | No |
| Användningsområden | Healthcare, Industrial, Laboratory |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Black |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Partially Textured |
| Fingertjocklek (engelska) | 3.9 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.10 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion