Läs mer
Ansell MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732 Nitrilhandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Tunn nitril har förbättrad fingerfärdighet och taktilitet
- Distinkt svart färg ger kontrast samtidigt som den döljer utseendet på oljor, kroppsvätskor och andra fläckar
- ERGOFORM™ Designteknik minskar muskelbelastningen vid repetitiva uppgifter
- Texturerade fingertoppar för säker hantering av instrument och material
- Silikonfri för att säkerställa avancerat produktskydd
- 1,5 AQL
- Vanliga branscher inkluderar hälsovård, allmän tandvård, kemi, EMS, biovetenskap, livsmedelsservice, kosmetika, tatuering, eftermarknad för bilar, brottsbekämpning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EG 1935/2004, Arrêté du 09/04/04, ASTM D6319, EC 2023/2006, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003, A1:2009, EN 421:2010, EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1 |
| Kemoterapeutisk klassad | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård, Industriell, Lab |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Svart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Fingertjocklek (engelska) | 3,9 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.10 mm |
| Visa mer |