Läs mer
Ansell MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732 Nitrilhandskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7213758 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 16639113
Brand: Ansell 93732060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ergonomiskt utformade, tunna svarta undersökningshandskar i nitril ger fingerfärdighet tillsammans med förbättrad komfort och passform. Texturerade fingertoppar säkerställer taktilitet och säker hantering av instrument och material.
  • Tunn nitril har förbättrad fingerfärdighet och taktilitet
  • Distinkt svart färg ger kontrast samtidigt som den döljer utseendet på oljor, kroppsvätskor och andra fläckar
  • ERGOFORM™ Designteknik minskar muskelbelastningen vid repetitiva uppgifter
  • Texturerade fingertoppar för säker hantering av instrument och material
  • Silikonfri för att säkerställa avancerat produktskydd
  • 1,5 AQL
  • Vanliga branscher inkluderar hälsovård, allmän tandvård, kemi, EMS, biovetenskap, livsmedelsservice, kosmetika, tatuering, eftermarknad för bilar, brottsbekämpning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EC 1935/2004, Arrêté du 09/04/04, ASTM D6319, EC 2023/2006, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003, A1:2009, EN 421:2010, EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1
Kemoterapeutisk klassad No
Användningsområden Healthcare, Industrial, Laboratory
AQL 1.5
Färg Black
Disponibel Single-use
Exteriör finish Partially Textured
Fingertjocklek (engelska) 3.9 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.10 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 2.8 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek X-Small
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 2.8 mil
Tjocklek (metrisk) 0.07 mm
FDA 510 (k) No
Modell 93732060
Serie MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732
Draghållfasthet 18 MPa
Längd (engelska) 9.6 in.
Längd (metrisk) 24.4 cm